Principaux documents
ENA428683080
Enamine
3-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.26
Numéro MDL:
Pf
161-162
Iupac Name
3-tert-butyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2,3)10-8-6-4-5-7-9(8)13-11(10)14/h4-7,13-14H,1-3H3
Clé InChI
QJGBZCCQYOHTAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Melting Point
161-162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041