Principaux documents
ENA428682873
Enamine
7-chloro-8-fluoro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.58
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-8-fluoroquinazolin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H4ClFN2O/c9-5-2-1-4-7(6(5)10)11-3-12-8(4)13/h1-3H,(H,11,12,13)
Clé InChI
BMSJIVBWHFDFBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181504
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181504