Principaux documents
ENA428682772
Enamine
1-(4-chlorobenzoyl)piperidin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(16)14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4,11,15H,5-8H2
Clé InChI
VEXLZSWFSWYAON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180663
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180663