Principaux documents
ENA428682635
Enamine
(4,4,4-trifluoro-2-nitrobut-2-en-1-yl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[(2Z)-4,4,4-trifluoro-2-nitro-2-butenyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H8F3NO2/c11-10(12,13)7-9(14(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2/b9-7-
Clé InChI
FAJNVDOPPGHBBH-CLFYSBASSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121388
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121388