Key Documents
ENA428074462
Enamine
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.31
Numéro MDL:
Pf
27-30
Iupac Name
tert-butyl 3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-14(2,3)17-13(16)15-9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-15/h4-7H,8-10H2,1-3H3
Clé InChI
HTDOHIVUPFBSNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182165
Melting Point
27-30
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182165