Key Documents
ENA428074433
Enamine
2-amino-2-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.23
Numéro MDL:
Iupac Name
amino{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2S/c10-9(11,12)16-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
YZMCWXXDCWXRPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182109
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182109