Key Documents
ENA428074208
Enamine
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-3-5-9-6-4-8-13-11(9)10/h4,6,8,10H,2-3,5,7H2,1H3
Clé InChI
KVJMXJLRPIIKAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054