Principaux documents
ENA428073711
Enamine
(R)-cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Iupac Name
(R)-cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9(7-4-5-7)8-3-1-2-6-10-8;/h1-3,6-7,9,11H,4-5H2;1H/t9-;/m1./s1
Clé InChI
SOKSZTMXNHLAQA-SBSPUUFOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182008