Principaux documents
ENA428073016
Enamine
1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9ClF3N.ClH/c11-8-2-1-6(10(12,13)14)5-7(8)9(15)3-4-9;/h1-2,5H,3-4,15H2;1H
Clé InChI
RTUAYNMUQIIEQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177161
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177161