Principaux documents
ENA428072992
Enamine
2-(4-bromophenyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7,11H,6H2,1H3
Clé InChI
RXLUPCQYFPVVKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177076
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177076