Principaux documents
ENA428072911
Enamine
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-cyclohexylbutanoate
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
ILIIDBKOIBLECO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176781