Principaux documents
ENA424046109
Enamine
2-(2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c1-6(9(11)12)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5H,1H2,(H,11,12)
Clé InChI
NQJKTIJKWVEFTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177353
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177353