Principaux documents
ENA424046047
Enamine
4-cyclopropyl-6-ethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-6-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H13N3/c1-2-7-5-8(6-3-4-6)12-9(10)11-7/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
HPJJCKAEOMSUDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176463
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176463