Principaux documents
ENA424045971
Enamine
1,5-dibromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.93
Numéro MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2NO3/c1-13-7-3-6(10(11)12)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
LLYFTAQHQDLPIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176127
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176127