Principaux documents
ENA424045926
Enamine
N-(3,5-dichlorophenyl)guanidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3,5-dichlorophenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)12-7(10)11;/h1-3H,(H4,10,11,12);1H
Clé InChI
CDUGKKLLSUKNHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177414
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177414