Principaux documents
ENA424045808
Enamine
2-(isoquinolin-1-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-isoquinolinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2/c12-7-5-11-10-4-2-1-3-9(10)6-8-13-11/h1-4,6,8H,5H2
Clé InChI
PPNHQDSOMMJMTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175733
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175733