Key Documents
ENA424045704
Enamine
1-[4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[4-(2-propynyloxy)phenyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-3-9-14-11-7-5-10(6-8-11)12(13)4-2/h1,5-8,12-13H,4,9H2,2H3
Clé InChI
RFNPHEQSIKBKNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175353
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175353