Key Documents
ENA424045635
Enamine
2-methyl-3-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-(pyrrolidin-3-yloxy)pyridine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-8-10(3-2-5-12-8)13-9-4-6-11-7-9/h2-3,5,9,11H,4,6-7H2,1H3
Clé InChI
OMQMSVMMXTUZRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158891