Principaux documents
ENA424045620
Enamine
4-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.08
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]phenol
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-5-12-10(13-6-7)15-9-3-1-8(14)2-4-9/h1-6,14H
Clé InChI
PMONOVBATWRDGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175079
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175079