Principaux documents
ENA424045604
Enamine
2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3NO.ClH/c1-9(2,14)7-3-5-8(6-4-7)15-10(11,12)13;/h3-6H,14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HFTXCXIQRNDZAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175047
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175047