Key Documents
ENA424045588
Enamine
spiro[adamantane-2,4'-piperidine] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.8
Numéro MDL:
Iupac Name
(1r,3r,5r,7r)-spiro[adamantane-2,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H23N.ClH/c1-3-15-4-2-14(1)12-6-10-5-11(8-12)9-13(14)7-10;/h10-13,15H,1-9H2;1H
Clé InChI
OQXIIKSBTFCVOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174947
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174947