Key Documents
ENA424045518
Enamine
4-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-tert-butyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)14-8-11(15)13-9-6-4-5-7-10(9)14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
YZDRHJVNYYZJHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174727
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174727