Key Documents
ENA424045485
Enamine
6-(2,4-dichlorophenyl)pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.1
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(2,4-dichlorophenyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N2/c12-7-1-3-9(10(13)5-7)11-4-2-8(14)6-15-11/h1-6H,14H2
Clé InChI
OZOBVDOLHBOFCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174609
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174609