Key Documents
ENA424045431
Enamine
methyl 2-chloro-2-methylpropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C5H9ClO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Clé InChI
GJWBUVKJZQLZNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174418