Key Documents
ENA424045023
Enamine
4-(2-methylpropoxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Pf
52-54
Iupac Name
4-isobutoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
USCXXKRPGNJTMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170010
Melting Point
52-54
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170010