Principaux documents
ENA423210636
Enamine
butyl[1-(5-methylfuran-2-yl)ethyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[1-(5-methyl-2-furyl)ethyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H19NO/c1-4-5-8-12-10(3)11-7-6-9(2)13-11/h6-7,10,12H,4-5,8H2,1-3H3
Clé InChI
AKZGSNHKFAIWDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32770
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32770