Principaux documents
ENA423210373
Enamine
(5-chloro-2-methylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
ISUVLFMHANADML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174193
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174193