Principaux documents
ENA423209742
Enamine
2-(5-hydrazinyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.23
Numéro MDL:
Pf
214-216
Iupac Name
2-hydrazinyl-5-(pyridin-2-yl)-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C7H7N5S/c8-10-7-12-11-6(13-7)5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,8H2,(H,10,12)
Clé InChI
RSVONYCWIHNESA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171172
Melting Point
214-216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171172