Principaux documents
ENA423209738
Enamine
N-ethyl-N-(2-fluorophenyl)aminosulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-fluorophenyl)aminosulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-2-11(14(10,12)13)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
Clé InChI
VPDAGNFGRAODHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171151
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171151