Principaux documents
ENA423209026
Enamine
2-phenylpyrimidine-5-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.27
Numéro MDL:
Pf
230-235
Iupac Name
2-phenylpyrimidine-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c11-16(14,15)9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,14,15)
Clé InChI
KYSLWOJIAVGZAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171744
Melting Point
230-235
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171744