Principaux documents
ENA423208949
Enamine
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(6-14)8-2-4-9(5-3-8)10(11,12)13;/h2-5,7H,6,14H2,1H3;1H
Clé InChI
RJWADBDKUXCYNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170235
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170235