Principaux documents
ENA423208933
Enamine
2-ethoxy-4-[4-(propan-2-yl)piperazin-1-yl]aniline trihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.76
Numéro MDL:
Pf
220-221
Iupac Name
2-ethoxy-4-(4-isopropylpiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H25N3O.3ClH/c1-4-19-15-11-13(5-6-14(15)16)18-9-7-17(8-10-18)12(2)3;;;/h5-6,11-12H,4,7-10,16H2,1-3H3;3*1H
Clé InChI
FSGLXVOLTBRXLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170036
Melting Point
220-221
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170036