Principaux documents
ENA423202303
Enamine
[(4-bromo-3-methylphenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrN/c1-7-5-8(6-11-2)3-4-9(7)10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Clé InChI
SVPWYIIREAOWLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-162306
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-162306