Principaux documents
ENA423201943
Enamine
4-{[1-(2-chlorophenyl)ethyl]amino}butan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[1-(2-chlorophenyl)ethyl]amino}-2-butanol
Inchi Code
1S/C12H18ClNO/c1-9(15)7-8-14-10(2)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-6,9-10,14-15H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
GDXOJKNKDADUND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161929