Principaux documents
ENA423200697
Enamine
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
49-50
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9FO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
DPPSUGSPUHMWEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505
Melting Point
49-50
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160505