Documents
ENA423200568
Enamine
1-benzyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.79
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H18N2.ClH/c1-13-11-17-15-9-5-6-10-16(15)18(13)12-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3;1H
Clé InChI
RIWAISSXQIWRIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160060