Key Documents
ENA423200207
Enamine
3-(2-methoxyethoxy)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-4-5-10-7-2-3-8-6-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
IFUHVDRUKDZVLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157374
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157374