Key Documents
ENA423200104
Enamine
5-chloro-2-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(2-methoxy-1-methylethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H14ClNO2/c1-7(6-13-2)14-10-4-3-8(11)5-9(10)12/h3-5,7H,6,12H2,1-2H3
Clé InChI
CMQJNXATQBOQPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155484
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155484