Principaux documents
ENA423200064
Enamine
{6-azaspiro[2.5]octan-1-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-azaspiro[2.5]oct-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-6-7-5-8(7)1-3-9-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
Clé InChI
BAOOOTDYBKVUPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154251
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154251