Principaux documents
ENA423199954
Enamine
(1H-imidazol-2-yl)(pyridin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1H-imidazol-2-yl)(pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-8(9-11-5-6-12-9)7-3-1-2-4-10-7/h1-6,8,13H,(H,11,12)
Clé InChI
OFBBGFDBSZQPJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160196
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160196