Key Documents
ENA423199923
Enamine
potassium 5,7-difluoro-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.24
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium 5,7-difluoro-3-methylbenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H6F2O3.K/c1-4-6-2-5(11)3-7(12)9(6)15-8(4)10(13)14;/h2-3H,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
JVELCOJHBHVJCG-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159889
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159889