Principaux documents
ENA423199896
Enamine
2-ethoxy-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15NO.ClH/c1-4-8-6(2,3)5-7;/h4-5,7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PJOYRDAJVIBKSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157958
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157958