Key Documents
ENA423199813
Enamine
N-{[1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylidene}hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(nitrosomethyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H6F3N3O/c7-6(8,9)4-12-3-5(1-10-12)2-11-13/h1,3H,2,4H2
Clé InChI
FNSWKLYGZVJQRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109459
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109459