Principaux documents
ENA413173371
Enamine
(3-aminobutyl)diethylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~-diethyl-1,3-butanediamine
Inchi Code
1S/C8H20N2/c1-4-10(5-2)7-6-8(3)9/h8H,4-7,9H2,1-3H3
Clé InChI
MYILNZVZVCMGRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57936