Principaux documents
ENA413172588
Enamine
4-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4',6-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-ylamine
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-16-12-6-3-10(4-7-12)13-9-11(15)5-8-14(13)17-2/h3-9H,15H2,1-2H3
Clé InChI
IGCUWZMQUHTDDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34382
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34382