Principaux documents
ENA413172154
Enamine
6-cyanopyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-cyanopyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5N3O2S/c7-3-5-1-2-6(4-9-5)12(8,10)11/h1-2,4H,(H2,8,10,11)
Clé InChI
ZDFRONWVKDXVNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155377
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155377