Principaux documents
ENA413172104
Enamine
1-(2-amino-6-methylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-amino-6-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-3-5-8(10)9(6)7(2)11/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
FCFCALLCKMWREK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157276