Principaux documents
ENA413172072
Enamine
1-cycloheptyl-2-methylpropan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cycloheptyl-2-methyl-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H23N/c1-11(2,12)9-10-7-5-3-4-6-8-10/h10H,3-9,12H2,1-2H3
Clé InChI
GYQKGIRCLZQLOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157120
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157120