Principaux documents
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271