Principaux documents
ENA413171995
Enamine
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-8-6-10(7-13)12(11-8)9-4-2-3-5-9/h6-7,9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
RJQYBLIWLODOJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155269
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155269